VWR® Digitaal Barometer Gegevensverzamelingssysteem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2331EA 188 EUR
620-2331
VWR® Digitaal Barometer Gegevensverzamelingssysteem
Software Laboratoriumsoftware
Ideaal voor het bewaken van de omgevingsomstandigheden in fabrieken en laboratoria.
  • Stel hoge en lage alarmpunten in
  • Maak verbinding en download realtime metingen naar een pc
  • Betrouwbare metingen krijgen
Gebruik deze data-acquisitiesoftware en USB-kabel om permanent realtime metingen op een pc vast te leggen van maximaal acht verschillende Traceable®-barometers. Gegevens kunnen vervolgens worden opgeslagen, bekeken, afgedrukt zoals ze zijn, of worden samengevoegd in een rapport of spreadsheet en naar elke smartphone of computer worden gemaild. De software beschikt ook over een 24/7 hoorbaar en visueel alarm om gebruikers eraan te herinneren gegevens te controleren.
Traceable®-producten hebben een individueel genummerd Traceable®-certificaat dat bij elke eenheid wordt geleverd, dat de nauwkeurigheid garandeert van een ISO/IEC 17025:2017(1750.01) kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA. Het geeft de traceerbaarheid aan van metingen naar de SI-eenheden via NIST of andere erkende nationale meetinstituten (NMI) die de CIPM Mutual Recognition Agreement hebben ondertekend. Elk product doorloopt een intensief controleproces voordat het de naam Traceable® mag dragen, waardoor gebruikers zowel tijd als geld besparen omdat ze niet afzonderlijk hoeven te kalibreren.
Leveringsinformatie: Inclusief NIST-traceerbaar certificaat van A2LA geaccrediteerd (1750.01) kalibratielaboratorium.