Nitril handschoenen, Peha-soft® Nitrile
Leverancier: HARTMANN PAUL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9422161 9422171 9422181 9422063 9422072 9422082 9422092
HART9422161EA 20.8 EUR
HART9422161 HART9422171 HART9422181 HART9422063 HART9422072 HART9422082 HART9422092
Nitril handschoenen, Peha-soft® Nitrile
Handschoenen
Deze latexvrije beschermende onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van zacht nitrilrubber.
  • Met gechloreerd binnenoppervlak om de handschoen eenvoudig aan te trekken
  • De structuur op de vingers zorgt voor een optimale grip
  • Zeer elastisch en bijzonder scheurbestendig
  • Uitstekende pasvorm en een hoge vingergevoeligheid
  • Kan aan beide handen gedragen worden
Ideaal voor gebruik in alle omgevingen waar personeel risico op verontreiniging loopt; vooral geschikt voor personen die gevoelig zijn voor latex of hypergevoelig zijn voor handschoenpoeder. Kan ook gebruikt worden in laboratoria, bijvoorbeeld voor contact met chemicaliën en desinfectiemiddelen. Geschikt voor direct voedselcontact.
Certificaten: EN 374, EN 455, Cat. I+II
Goedgekeurd voor voedselcontact