VWR® Advanced Mini Shaker 15, Schudapparaat met cirkelbeweging
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
444-7106EA 1190 EUR
444-7106 444-7108 444-7107
VWR® Advanced Mini Shaker 15, Schudapparaat met cirkelbeweging
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Een compacte, krachtige mini-shaker met microprocessorbesturing die ideaal is voor een breed scala aan schudtoepassingen. De eenheid heeft een optimaal snelheidsbereik en baan voor grotere monsters. Variabele snelheidsregeling zorgt voor een consistente, uniforme schudactie. De snelheid is instelbaar in stappen van 1 min⁻¹ over het gehele snelheidsbereik. De rampingfunctie verhoogt de snelheid langzaam tot het gewenste instelpunt om spatten te voorkomen.
  • Amplitude van 15 mm biedt optimale snelheid voor het mengen van grote monsters, eenheid biedt krachtig schudden met een klein oppervlak
  • Afzonderlijke LED-displays voor snelheid, tijd en geïntegreerde timer, van 1 sec tot 160 uur, toont de verstreken tijd of telt af, automatische uitschakeling en akoestisch alarm wanneer het programma is voltooid
  • Ontwerp met laag profiel past eenvoudig in de meeste afzuigkasten en incubatoren
  • Het onderhoudsvrije, drievoudig excentrische aandrijfmechanisme biedt betrouwbare service en continue werking
  • Maakt gebruik van een reeks verwisselbare accessoires uit de VWR Mini Shaker-reeks. Verwijder de mat voor montage van diverse optionele kolfklemmen of reageerbuisrekken
  • Kan worden gebruikt bij −10 tot +40 °C (80% relatieve vochtigheid) in een incubator, droge CO₂-incubator of koelruimte
De eenheid beschikt over overbelastingsbeveiliging en er worden akoestische en optische signalen geactiveerd wanneer het systeem een obstructie of overbelasting van de lade detecteert. Geschikt voor gebruik in toepassingen in de biotechniek, farmacie, gezondheidszorg en universiteits- en overheidsgebieden voor toepassingen zoals celkweken, bacteriesuspensies, ELISA en oplosbaarheidsstudies.
Informatie over toebehoren: de schudder biedt plaats aan maximaal 2 rekken zoals hieronder beschreven en 35×10, 20×25, 15×50, 12×125, 6×250 of 4×500 ml kolven en 3×500 ml voedingsbodemflessen.
Leveringsinformatie: wordt geleverd met geperforeerde bodemplaat en rubberen antislipmat maar zonder opzetstukken; accessoires moeten afzonderlijk worden besteld.