Elektronische roerders, Hei-TORQUE-serie
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
501-62010-04 501-62020-00 501-62020-03 501-62020-04 501-64010-00 501-64010-03 501-64010-04 501-64020-00 501-64020-03 501-64020-04 501-61010-00 501-61010-03 501-61010-04 501-61020-00 501-61020-03 501-61020-04 501-62010-00 501-62010-03 501-62020-00-2
441-0395EA 1268 EUR
441-0395 441-0396 441-0397 441-0398 441-0399 441-0400 441-0401 441-0402 441-0403 441-0404 441-0387 441-0388 441-0389 441-0390 441-0391 441-0392 441-0393 441-0394 HEID501-62020-00-2
Elektronische roerders, Hei-TORQUE-serie
Roerders Bovenroerders
Krachtige elektronische roerders die zijn voorzien van een mechanisme voor een soepele start, dat morsen en spatten van media voorkomt. Het toerental wordt langzaam opgevoerd tot de ingestelde snelheid is bereikt. Beide modellen beschikken over veilig starten en stoppen via een intuïtief glazen paneel met veegbediening om onbedoeld opstarten te voorkomen. Een oververhittingssensor schakelt de unit uit in situaties met gevaarlijke opwarming, wat ideaal is voor continubedrijf zonder toezicht. Alle units zijn ontworpen voor continue 24-uurswerking, met inbegrip van lastige toepassingen met een hoge viscositeit bij polymeeronderzoek. Hoge koppelniveaus zorgen voor betere mengresultaten in een kortere tijd, terwijl onderhoudsvrije motoren reparaties en storingstijd verminderen. Hei-TORQUE Value 400- en Hei-TORQUE Precision 400-units hebben twee-trapsoverbrenging.
  • Uitstekende mengresultaten bij lastige media met een hoge viscositeit
  • Nieuwste motorgeneratie voor maximaal vermogen met minimaal geluidsniveau onder 50 db
  • Alle roerders houden het toerental nauwkeurig in stand onder wisselende belasting
  • Het ontwerp van de as maakt hoogteverstelling van de roerstaaf, propeller, gemakkelijker
  • Eén grip stelt de gebruiker in staat om de hoogte van de roerder opnieuw aan te passen op de optionele telescoopstandaard
  • Hei-TORQUE Precision-modellen hebben een digitaal 3,2" display voor eenvoudige bediening
Hei-TORQUE Value-roerders zijn ideaal voor standaard roertaken. Ze zijn bedoeld voor het mengen en dispergeren van media die niet-reproduceerbare resultaten vereisen in toepassingen met een hoge viscositeit. Ze hebben een digitaal 2,4" display.
Hei-TORQUE Precision-roerders hebben de mogelijkheid om voorgeprogrammeerde profielen aan te maken en deze op te slaan in het geheugen. Ze zijn ideaal voor intervalwerking en veeleisende taken die reproduceerbaar en documenteerbaar moeten zijn. Het grote aantal extra functies (live weergave van toerental en torsiegrafiek, timer-/aftel-/realtime-instellingen) en gebruiksmodi zorgen voor een perfecte aanpassing aan uw individuele toepassing. De USB of RS 232 interface bewaart alle process data in een digitaal bestand.
Certificaten: Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 54
Leveringsinformatie: wordt geleverd inclusief spankopsleutel en verlengarm. Er zijn vele toebehoren verkrijgbaar, die afzonderlijk kunnen worden besteld.