VWR®, Magnetische roerders, Advanced met grote capaciteit
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
444-7115EA 3370 EUR
444-7115 444-7116 444-7117 444-7118 444-7119 444-7120
VWR®, Magnetische roerders, Advanced met grote capaciteit
Roerders Magnetische roerders
Deze microprocessorgestuurde roerders met grote capaciteit zijn ideaal voor toepassingen met een hoog volume. Er zijn twee modellen om uit te kiezen, afhankelijk van de vereiste capaciteit. Hun krachtige magnetische aandrijving is geschikt voor mengen van materialen met een hoge viscositeit en de roestvrijstalen voet biedt duurzaamheid en extra stabiliteit. Ideaal voor biotechnologische, farmaceutische, universitaire en industriële toepassingen op pilotniveau. Andere toepassingen zijn onder meer het mengen van viskeuze materialen, polymeren en werk op pilotniveau.
  • Roerder kan maximaal 1
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model Model 1000 Model 2000
Environmentally Preferable
Toerentalbereik 100 - 1800 min⁻¹ 100 - 1650 min⁻¹
Max. roercapaciteit H₂O 100 L 200 L
Toerentalstabiliteit ±2% ±2%
Voeding 41 W 82 W
Plaatmateriaal Roestvrij staal Roestvrij staal
Plaatafmetingen 635×540 mm 635×540 mm
Gewicht 27,4 kg 27,4 kg
b×d×h 724×680×133 mm 724×680×133 mm