Cutting mat for punches for sample collection cards, Uni-Core™, Whatman™
Leverancier: QIAGEN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WB100020 WB100088
512-1069EA 11.3 EUR
512-1069 QIAGWB100088
Cutting mat for punches for sample collection cards, Uni-Core™, Whatman™
Borden voor dissectie
De snijmat garandeert zuivere snedes van FTA® en FTA®- eluaat kaarten, en verlengt de levensduur van de ponssnijtip.