Celwascentrifuge, CW 3
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75007405 75007406
720-2858EA 16200 EUR
720-2858 521-2652
Celwascentrifuge, CW 3
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Deze compacte celwascentrifuge is ontwikkeld voor het grondig, reproduceerbaar wassen van bloedcellen, met maximaal 24 buisjes per run.
  • Volledig geautomatiseerde celwascyclus met vooraf ingestelde programma's bespaart tijd
  • Handmatige modus beschikbaar om de cellen stap voor stap te wassen, voor een gesloten monitoring van het wasproces
  • Met het instellingspaneel voor voorwaarden kunnen flexibelere protocollen worden ingesteld om de wasprestatie te optimaliseren
  • Gebruiksvriendelijke bediening met toetsenbord en eenvoudig te lezen digitale beeldschermen
  • Automatische waarschuwingen geven aan of het zoutoplossingsniveau laag is en wanneer een run is voltooid
De CW 3 ondersteunt de meest gebruikelijke toepassingen waarbij bloedcellen automatisch gewassen moeten worden, zoals ABO-compatibiliteit, Rh-tests, kruisproeven en de Coombs-procedure.
Finish washing 24 samples in as little as 3 minutes, achieve optimal corpuscle dryness by setting desired decanting speed, Improve corpuscle washing with optional overflow method during centrifugation step, save time with pre-set programs in automatic mode, four stage display: wash, centrifuge, decant, agitate, manual mode available to wash the cells step-by-step, allowing closed monitoring of washing process, tube racks with red and blue number labeling for easy sample balancing, automatic alerts for low or disrupted saline level and for a completed run, view port on top of unit is available for speed calibration, reduces risk of cross-contamination with the saline distributor mounted directly on top of the rotor, stainless steel rotor body enhances system durability, Low-maintenance design with easy-to-change pump tubing, cleaning convenience with easy-to-remove catch basin, rotor and rotating bowl.
Bestelinformatie: Geleverd zonder rotor. Een rotor met 12 of 24 plaatsen moet afzonderlijk worden besteld.