Elektrisch bestendige handschoenen, Electrosoft Composite CL 1
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2092017/10 2092017/9
DALL2092017/10EA 0 EUR
DALL2092017/10 DALL2092017/9
Elektrisch bestendige handschoenen, Electrosoft Composite CL 1
Handschoenen
Isolerende handschoenen uit natuurlatex met externe laag in oranje polychloropreen voor elektriciteitswerkzaamheden met een maximale spanning van 7500 V.
  • Door de ergonomische vorm en het licht gepoederd interieur is de handschoen eenvoudig aan en uit te trekken
  • Het natuurlatex biedt goede diëlektrische eigenschappen
  • Antislipafwerking op de vingers
  • De dikte zorgt voor een goede beweeglijkheid en bescherming tegen maximaal 7500 V
  • Vlamboogwaarde van 60,3 cal/cm²
Kan zonder leren handschoen gebruikt worden.
Certificaten: EN 60903-2003, CEI 903-2002; Cat. III