RUBEO™ fluorescerende eiwitgelkleuring
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
786-645 786-644
GENO786-645EA 506 EUR
GENO786-645 GENO786-644
RUBEO™ fluorescerende eiwitgelkleuring
Kleurstoffen Kleuringen voor elektroforese
RUBEO™ is een fluorescerende eiwitkleuring die ideaal is voor het kleuren van eiwitten in 1D- en 2D-elektroforesegels.
  • Fluorescent: Red emission at 605 nm
  • High Sensitivity: Easily detect ng levels of protein
  • Minimal protein protein variation: Allows quantitative comparison of proteins
  • Compatible: Ideal for subsequent analysis, including mass spectroscopy, microsequencing and immunostaining
  • Versatile: Stain native, denaturing, IEF and 2D gels
  • Suitability: Visualise with the simplest UV transilluminators to the complex laser scanners
RUBEO™ is een fluorescerende eiwitkleuring die ideaal is voor het kleuren van eiwitten in 1D- en 2D-elektroforesegels. De fluorescerende vlek heeft een rode emissie bij 605 nm. De fluorescerende vlek heeft nanogramgevoeligheid en is compatibel met massaspectroscopie, microsequencing en immunokleuring. De gekleurde gels kunnen worden gevisualiseerd op een eenvoudige UV-transilluminator of de meest complexe laserscanners.
Toepassingen:
Voor het kleuren van eiwitelektroforese gels
Massaspectrometrische analyse
Bestelinformatie: Verkrijgbaar in 200 ml en 1 L maten, geschikt voor 4 of 20 mini gels.