Repetitieve pipet, Multipette® E3 / E3x
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4987000.010 4987000.029 4987000.371 4987000.380
613-3892EA 776 EUR
613-3892 613-3893 613-5189 613-5190
Repetitieve pipet, Multipette® E3 / E3x
Pipetten Repetitieve pipetten
Met deze pipet kunt u nauwkeurig pipetteren van 1 μl tot 50 ml en worden lange pipetteerreeksen sneller en eenvoudiger. De opgezogen vloeistof kan tot wel 100 keer worden afgegeven zonder dat bijvullen nodig is, waardoor de Multipette® het ideale hulpmiddel is voor het vullen van platen of grote reeksen buisjes (bijv. zuiveringskits voor nucleïnezuren).
  • Kan worden gebruikt met Eppendorf Combitips advanced®: automatische tipherkenning voor gebruiksgemak
  • Gedefinieerde doseersnelheid voor betere reproduceerbaarheid van resultaten; acht verschillende snelheidsniveaus, zodat voor elke toepassing de optimale snelheid kan worden ingezet
  • De tip kan met één druk op de knop worden afgeworpen voor bediening met één hand
  • RFID-chip bevat alle relevante gegevens met betrekking tot de pipet (serienummer, doseervolume, fabrieksaanpassingen en meer)
  • Eenvoudig af te lezen vergroot kleurendisplay met optimaal contrast en duidelijke indeling van alle instelbare parameters
  • Software toont alle geselecteerde parameters in één oogopslag; bewezen intuïtieve softwarenavigatie
  • Display in 9 verschillende talen
Bedrijfsmodi:
E3 model: doseren, automatisch doseren, pipetteren
E3x model: doseren, automatisch doseren, pipetteren, afzuigen, titreren, sequentieel doseren, gecombineerde modus voor opzuigen en doseren
* Werkt met Windows 7/8/Vista.
Leveringsinformatie: wordt geleverd met Combitips advanced®-assortimentsverpakking.