Hittebestendige lashandschoenen, Welder Blue HR
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2000044/10 2000044/9
112-1379EA 17.82 EUR
112-1379 112-1384
Hittebestendige lashandschoenen, Welder Blue HR
Handschoenen
These Gunn-cut gloves feature a palm and back in cowhide split leather and a cuff in split leather lined with canvas. The interior lined with cotton padding.
  • Amerikaanse snit, ingezette duim met versteviging, stiksel aan vingertoppen en hand
  • De ingezette duim en de flexibele materialen zorgen ervoor dat deze handschoen anatomisch is en dus een uitstekend gebruikscomfort biedt
  • De katoenen fleece voering verhoogt het comfort en de warmte-isolatie van de handschoen
  • Het splitleer is behandeld tegen de warmte voor een uitstekende bestendigheid tegen contact- en
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model Welder Blue HR
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Voeringmateriaal Katoen
EN-norm EN 388:2016 (3132X), EN 407 (413X4X)