Cleanroom briefpapier, TexWrite® MP 10
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TEXWTX5800EA 824 EUR
TEXWTX5800
Cleanroom briefpapier, TexWrite® MP 10
Papier
TexWrite® MP 10 is vervaardigd uit een 100% synthetisch substraat en zorgt voor zeer lage gehaltes aan deeltjesafgifte en een superieur gebruiksgemak. Het is ontwikkeld voor gebruik in ultraschone productieomgevingen (papierloos) die geen contaminatie van cellulose kunnen verdragen.
  • Uitstekende inktopname zonder risico op uitlopen
  • Laag ESD-vermogen zorgt voor een verlaagd risico op elektrostatische schade.
  • Compatibel met Inkjet-, laser- en tonerprinters en kopieerapparaten
  • Balpennen glijden makkelijk over het oppervlak.
  • Autoclaveerbaar en recycleerbaar zoals andere soorten plastiek
  • Kenmerkende blauwe kleur aan een kant
Verpakking: 100 vellen per riem en 5 riemen per doos.