Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® 38-612
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
38-612/10 38-612/9
112-4386EA 210 EUR
112-4386 112-4388
Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® 38-612
Handschoenen
Deze handschoenen gemaakt van Viton/Butyl zijn uitstekend bestand tegen de meest agressieve chemicaliën, zoals alifatische, gehalogeneerde en aromatische koolwaterstoffen alsmede geconcentreerde mineraalzuren.
  • Zeer flexibel en met uitstekende soepelheid
  • Natuurlijke, gebogen ergonomische vorm en voelt zacht aan
  • Gemakkelijk aantrekken en goede grip
Ideaal voor gebruik in chemische fabrieken, bij chemisch transport en chemische verwerking, bij olieraffinage en in de petrochemie, bij rampenbestrijding en werk met gevaarlijk afval.
Certificaten: EN ISO 3More Product Information