Fotometer, MD 610
Leverancier: Tintometer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
705-0923EA 1243.9 EUR
705-0923
Fotometer, MD 610
Colorimeters Colorimeters met meerdere Parameters
De MD 610 combineert de mobiliteit van een draagbare fotometer met de kenmerken van een moderne laboratoriumfotometer. Dit instrument beschikt over meer dan 120 voorgeprogrammeerde methoden, met onder meer de belangrijke methoden voor wateranalyse, met inbegrip van COD, chloor, voedingsstoffen en metalen. Het hoge nauwkeurigheidsniveau van Lovibond®-reagentia en de gebruiksvriendelijkheid van het instrument garanderen een snelle en betrouwbare analyse van watermonsters. Afhankelijk van de toepassing gebruikt de eenheid tabletreagentia, poederverpakkingen, vloeibare reagentia of celtesten (¹⁶/₁₃ mm).
  • Bluetooth®-gegevensoverdracht naar smartphones en tablets
  • Geavanceerd gegevensbeheer via de gratis AquaLX® app voor Android en iOS
  • Hoogwaardige resultaten dankzij interferentiefilters en duurzame LED's
  • Automatische golflengteselectie
  • 35 door de gebruiker gedefinieerde methoden
  • Waterdichte behuizing
  • Gebruikersinterface in het Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees (Brazilië), Pools en Bahasa Indonesia
Leveringsinformatie: Instrument wordt geleverd met draagtasje, 4 × AA/LR6-batterijen, 3 × ronde cuvetten van 24 en 16 mm ø, 1 adapter voor cuvetten van 16 mm en 13 mm, kunststof roerstaaf, borstel, schroevendraaier en handleiding.