Teststrips voor urine
Leverancier: SureScreen Diagnostics
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SUREG1DSK2V2EA 166 EUR
SUREG1DSK2V2
Teststrips voor urine
Drugstests
Deze teststrips zijn een zeer efficiënte en kostenbesparende manier om te testen op synthetische cannabinoïden in urine. Synthetische cannabinoïden zijn een groep en bevatten een mengsel van chemicaliën die een effect geven dat vergelijkbaar is met dat van cannabis. In zijn meest voorkomende vorm staat dit medicijn bekend als Spice, bestaande uit een gedroogde kruidenbasis (vandaar de naam) die wordt besproeid met een oplossing die het actieve ingrediënt bevat. Het uiterlijk is vergelijkbaar met biologisch cannabisblad en wordt op traditionele wijze gerookt in een oprolbare sigaret. Om alle 19 soorten metabolieten te detecteren, zijn er twee tests. De 1DSK2-test heeft een gevoeliger set cut-off-niveaus voor een langer detectievenster.
  • Snel en betrouwbaar
  • Meer dan 99% nauwkeurig en resultaten in minder dan 5 minuten
  • Lage prijs