Verwarmingscirculatoren, CORIO™ CD-BC-serie
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9012504 9012506 9012512 9012526
461-0916EA 1989 EUR
461-0916 461-0917 461-0918 461-0919
Verwarmingscirculatoren, CORIO™ CD-BC-serie
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Baden met ingebouwde circulatiethermostaat
De krachtige en robuuste CORIO™-laboratoriumcirculatoren geven de exacte temperatuur, zijn zeer nauwkeurig en hebben een groot temperatuurbereik. Het CORIO™ CD-model is een geavanceerde eenheid met professionele technologie voor veeleisende toepassingen en kan worden gebruikt voor temperatuurregeling van interne en externe toepassingen. De intensiteit van de stroming kan aangepast worden. De geïsoleerde roestvrijstalen baden zijn duurzaam en hebben een geïntegreerde aftapkraan. Deze verwarmingscirculatoren zijn geoptimaliseerd voor externe temperatuurtoepassingen in combinatie met mantelreactoren, destillatieapparatuur, mini-installatietoepassingen, fotometers, refractometers en kunnen ook worden gebruikt voor interne temperatuurtoepassingen van monsters en kleine objecten.
  • Nauwkeurige temperatuurregeling
  • Helder, wit, gemakkelijk afleesbaar display
  • Zeer stil en eenvoudig te bedienen
  • De pomp kan worden omgeschakeld van interne naar externe circulatie en omgekeerd via een hendel net onder de display
  • Geïntegreerde koelspiraal voor contrakoeling indien kamertemperatuur te hoog is
  • USB-interface
Max. debiet/max. druk:
CD: 15 L/min, 0,35 bar
Certificaten: Klasse III (FL) conform DIN 12876-1
Leveringsinformatie: wordt geleverd met deksel en geribbelde aansluitingen met Ø ⁸/₁₂ mm (2 van elk). Er zijn vele verschillende optionele accessoires verkrijgbaar, zoals rekken, baddeksels, slangen, optionele badafdekplaten met ingebouwde warmtewisselaar en adapters.