Koel-/verwarmingscirculatoren, CORIO™ CD-F-serie
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9012703 9012701 9012702 9012704 9012705 9012707 9012708 9012713.N1 9012713.S1 9012714.N1 9012714.S1 9012716.N1 9012715.N1 9012717.N1 9012701.N1 9012728.N1
461-0885EA 4551 EUR
461-0885 461-0883 461-0884 461-0886 461-0964 461-0998 461-0999 461-1455 JULA9012713.S1 461-1456 JULA9012714.S1 461-1457 JULA9012715.N1 JULA9012717.N1 JULA9012701.N1 JULA9012728.N1
Koel-/verwarmingscirculatoren, CORIO™ CD-F-serie
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Verwarmings-/koelingscirculatoren
These powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CORIO™ CD controller is an advanced unit with professional technology for demanding applications and can be used for temperature control of internal or external applications. The jet nozzle allows continuous adjustment of the pump stream in the system. The insulated stainless steel baths are durable and have an integrated drain tap. These heating/cooling circulators are ideal for temperature control of samples in a circulator bath or temperature control of an external application. For example: Measuring cells, refractometers, polarimeters, photometers, viscometers, fermenters, electrophoresis chambers, chromatography columns, rotary evaporators and rheometers.
  • Nauwkeurige temperatuurregeling
  • Helder, wit, gemakkelijk afleesbaar display
  • Zeer stil en eenvoudig te bedienen
  • Hebben een USB-interface, en de pomp kan worden omgeschakeld van interne naar externe circulatie en omgekeerd via een hendel net onder de display
  • Geïntegreerde koelspiraal biedt meer bruikbare ruimte in het badreservoir
  • Koeleenheid met ventilatieopeningen en verwijderbaar ventilatierooster vooraan, voor plaatsbesparing
Max. debiet/max. druk:
CD: 15 L/min, 0,35 bar
Certificaten: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Bestelinformatie: An extensive range of accessories mean that the circulators can be modularly and individually adapted to applications.
Leveringsinformatie: Supplied with bath cover and two each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner dia. (pump connections M16×1 male).
Opgelet: Opmerking: koelvermogen bij +20, 0; −10; −20; −30 en −40 °C