Analoge stopwatch, Mega Minute
Leverancier: Hanhart
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
609-0148EA 542 EUR
609-0148
Analoge stopwatch, Mega Minute
Timers Analoge stopwatches
Stopwatch with sprung central minutes hand for measuring up to 60 minutes.
  • Stopwatch met geveerde centrale minutenwijzer, voor metingen tot 60 minuten
  • Registratie van 1/5 seconde
  • Uitstekende afleesbaarheid dankzij de dubbelzijdige minutenschaal in contrasterende kleur en geveerde minutenwijzer
  • Nauwkeurige hendelbewegingen (7 steentjes)
  • Schokbeveiliging, extra stof- en waterbeveiliging