Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-kolommen, kits voor geavanceerde methodeontwikkeling, 2 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MDKA-2-1002UEA 1200 EUR
MDKA-2-1002U MDKA-2-1546U MDKA-2-1503U MDKA-2-1502U MDKA-2-1046U MDKA-2-1003U MDKA-2-0546U MDKA-2-0503U MDKA-2-0502U
Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-kolommen, kits voor geavanceerde methodeontwikkeling, 2 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) zijn ontworpen om de selectiviteit te maximaliseren en bieden een krachtige en betrouwbare aanpak voor de ontwikkeling van UHPLC/HPLC-methoden. Avantor® ACE®-fasen zijn gebaseerd op een ultra-inerte, zeer efficiënte silica en bevatten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van LC-stationaire faseontwerp, waardoor chromatografen meer keuzes hebben voor alternatieve selectiviteit, zonder afbreuk te doen aan stabiliteit of robuustheid.
  • Keuze uit de kitopties poreus, vaste kerndeeltjes en bimolecuul.
  • Breed scala aan deeltjesgrootten (1,7 tot 5 µm) en complementaire fasen
  • Microbore (0,5 mm) tot analytische (4,6 mm) ID's in een breed scala aan kolomlengten
  • Ideaal voor methodeontwikkeling
  • Compatibel met LC-systemen van alle fabrikanten
Er is een compleet assortiment kits voor alle vereisten beschikbaar, inclusief poreuze, massieve kern, HILIC en bioanalytische 300 Å kolomkits. Deze kits bundelen de essentiële kolomchemieën voor methodeontwikkeling en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kolomformaten.
Maximaal aanbevolen pH: 2,0 tot 8,0
Max. pressure: 1000 bar
Leveringsinformatie: Avantor® ACE® geavanceerde methodeontwikkelingskits bevatten Avantor® ACE® c18, Avantor® ACE® C18-AR en Avantor® ACE® C18-PFP roestvrij stalen kolommen.