Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-kolommen, kits voor geavanceerde methodeontwikkeling, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MDKA-5-2546UEA 1300 EUR
MDKA-5-2546U MDKA-5-2503U MDKA-5-2502U MDKA-5-1546U MDKA-5-1503U MDKA-5-1502U MDKA-5-1046U MDKA-5-1003U MDKA-5-1002U MDKA-5-0546U MDKA-5-0503U MDKA-5-0502U
Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-kolommen, kits voor geavanceerde methodeontwikkeling, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) zijn ontworpen om de selectiviteit te maximaliseren en bieden een krachtige en betrouwbare aanpak voor de ontwikkeling van UHPLC/HPLC-methoden. Avantor® ACE®-fasen zijn gebaseerd op een ultra-inerte, zeer efficiënte silica en bevatten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van LC-stationaire faseontwerp, waardoor chromatografen meer keuzes hebben voor alternatieve selectiviteit, zonder afbreuk te doen aan stabiliteit of robuustheid.
  • Poreuze, vaste kern, HILIC- en biomolecuulkitopties
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (1,7 µm en 5 µm ) en complementaire fasen
  • Analytische ID's in een breed scala aan kolomlengtes
  • Ideaal voor methodeontwikkeling
  • Compatibel met de LC-systemen van alle fabrikanten
Er is een compleet assortiment kits voor alle vereisten beschikbaar, inclusief poreuze, massieve kern, HILIC en bioanalytische 300 Å kolomkits. Deze kits bundelen de essentiële kolomchemieën voor methodeontwikkeling en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kolomformaten.
Maximaal aanbevolen pH: 2,0 tot 8,0.
Max. pressure: 1000 bar.
Leveringsinformatie: Avantor® ACE® geavanceerde methodeontwikkelingskits bevatten Avantor® ACE® c18, Avantor® ACE® C18-AR en Avantor® ACE® C18-PFP roestvrij stalen kolommen.