Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-kolommen, uitgebreide ontwikkelingskits voor methoden, 1,7 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MDKE-17-1003UEA 1600 EUR
MDKE-17-1003U MDKE-17-1002U MDKE-17-0503U MDKE-17-0502U MDKE-17-0302U MDKE-17-D1002
Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-kolommen, uitgebreide ontwikkelingskits voor methoden, 1,7 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE®-methodeontwikkelingskits (MDK) zijn ontworpen om selectiviteit te maximaliseren en bieden een krachtige en betrouwbare benadering van UHPLC/HPLC-methodeontwikkeling. Op basis van een ultra-inerte silica met hoge efficiëntie, maken Avantor® ACE®-fasen gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van LC-stationaire-faseontwerp. Zo krijgen chromatografisten meer keuze qua alternatieve selectiviteit, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit of robuustheid.
  • Keuze uit de kitopties poreus, vaste kerndeeltjes en bimolecuul.
  • Breed scala aan deeltjesgrootten (1,7 tot 5 µm) en complementaire fasen
  • Microbore (0,5 mm) tot analytische (4,6 mm) ID's in een breed scala aan kolomlengten
  • Ideaal voor methodeontwikkeling
  • Compatibel met LC-systemen van alle fabrikanten
Maximale aanbevolen pH: 2,0 tot 8,0 (1,5 tot 11,5 voor SuperC18™)
Maximale druk: 1000 bar
Max. pressure: 1000 bar
Leveringsinformatie: Avantor® ACE® uitgebreide methodeontwikkelingskits bevatten Avantor® ACE® SuperC18™, Avantor® ACE® C18-Amide en Avantor® ACE® -CN-ES roestvrij stalen kolommen.