Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-kolommen, uitgebreide methode-ontwikkelingskits, 2 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MDKE-2-1546UEA 2870 EUR
MDKE-2-1546U MDKE-2-1503U MDKE-2-1502U MDKE-2-1046U MDKE-2-1003U MDKE-2-1002U MDKE-2-0546U MDKE-2-0503U MDKE-2-0502U
Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-kolommen, uitgebreide methode-ontwikkelingskits, 2 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE®-methodeontwikkelingskits (MDK) zijn ontworpen om selectiviteit te maximaliseren en bieden een krachtige en betrouwbare benadering van UHPLC/HPLC-methodeontwikkeling. Op basis van een ultra-inerte silica met hoge efficiëntie, maken Avantor® ACE®-fasen gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van LC-stationaire-faseontwerp. Zo krijgen chromatografisten meer keuze qua alternatieve selectiviteit, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit of robuustheid.
  • Porous, solid core, HILIC and biomolecule kit options
  • Wide range of particle sizes (1,7 and 5 µm ) and complementary phases
  • Analytical IDs in a wide range of column lengths
  • Ideal for method development
  • Compatible with all manufacturers' LC systems
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
Maximum recommended pH: 2,0 to 8,0 (1,5 to 11,5 for SuperC18)
Max. pressure: 1000 bar
Leveringsinformatie: Avantor® ACE® uitgebreide methodeontwikkelingskits bevatten Avantor® ACE® SuperC18™, Avantor® ACE® C18-Amide en Avantor® ACE® -CN-ES roestvrij stalen kolommen.