Avantor® ACE® UltraCore, HPLC/UHPLC-kolommen, methode-ontwikkelingskits, 2,5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MDKU-25-1546UEA 2030 EUR
MDKU-25-1546U MDKU-25-1503U MDKU-25-1502U MDKU-25-1046U MDKU-25-1003U MDKU-25-1002U MDKU-25-0546U MDKU-25-0503U MDKU-25-0502U
Avantor® ACE® UltraCore, HPLC/UHPLC-kolommen, methode-ontwikkelingskits, 2,5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE®-methodeontwikkelingskits (MDK) zijn ontworpen om selectiviteit te maximaliseren en bieden een krachtige en betrouwbare benadering van UHPLC/HPLC-methodeontwikkeling. Op basis van een ultra-inerte silica met hoge efficiëntie, maken Avantor® ACE®-fasen gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van LC-stationaire-faseontwerp. Zo krijgen chromatografisten meer keuze qua alternatieve selectiviteit, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit of robuustheid. Er is een compleet assortiment kits voor alle vereisten beschikbaar, inclusief poreuze, massieve kern, HILIC en bioanalytische 300 Å kolomkits. Deze kits groeperen de essentiële kolomchemieën voor methodeontwikkeling en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kolomformaten.
  • Keuze uit de kitopties poreus, vaste kerndeeltjes en bimolecuul.
  • Breed scala aan deeltjesgrootten (1,7 tot 5 µm) en complementaire fasen
  • Microbore (0,5 mm) tot analytische (4,6 mm) ID's in een breed scala aan kolomlengten
  • Ideaal voor methodeontwikkeling
  • Compatibel met LC-systemen van alle fabrikanten
Maximale aanbevolen pH: 1,5 tot 11,0
Max. druk: 400 bar voor microbore-kolommen, 1000 bar voor analytische kolommen
Leveringsinformatie: Avantor® ACE® uitgebreide methodeontwikkelingskits bevatten Avantor® ACE® UltraCore™ SuperC18™ en Avantor® ACE® UltraCore™ SuperPhenylHexyl roestvrij stalen kolommen.