USB-dataloggers voor herhaald gebruik, EBI 300, EBI 300 TE, EBI 300 TH
Leverancier: EBRO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1340-6330 1340-6334 1340-6335
620-1815EA 97 EUR
620-1815 620-2365 620-2366
USB-dataloggers voor herhaald gebruik, EBI 300, EBI 300 TE, EBI 300 TH
Dataloggers
Deze eenvoudig te gebruiken dataloggers met USB-aansluiting bewaken de temperatuur en/of vochtigheid tijdens transport en opslag van gevoelige producten zoals medicijnen, voedsel, serums etc. Er is geen interface nodig voor programmeren of aflezen. Er kan een automatisch PDF-rapport worden gegenereerd zonder software.
  • USB-stekker, geen software vereist
  • Automatische PDF-rapporten
  • Indicatie van alarmstatus via rood knipperende LED
  • Meetmodi: eindeloze meting, starten/stoppen, metingen tot geheugen vol is, start met druk op de knop
  • Meetsnelheid: 1 min to 24
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model EBI 300 EBI 300 TH EBI 300 TE
Environmentally Preferable
Sensor NTC Capacitief NTC sensor, stainless steel, Lר: 50×4 mm, pointed
cable: 1 m - PVC, waterproof, oilproof, food safe
Alarm 2 limits, by LED 2 limits, by LED 2 limits, by LED
Aflezing Waarde, MIN/MAX, tot geheugen vol is, alarm aan/uit Waarde, MIN/MAX, tot geheugen vol is, alarm aan/uit Waarde, MIN/MAX, tot geheugen vol is, alarm aan/uit
Interface USB USB USB
Beschermingsklasse IP 65 IP 66 IP 65
Gebruiksduur accu's 2 years 2 years 2 years
Gewicht 35 g 35 g 35 g
b×d×h 80×34×14 mm 129×33×14 mm 91×33×14 mm
Gegevensgeheugen - Aantal metingen 40000 40000 40000
Batterijen Lithiumknoopcel (CR 2450), 3 V User resplaceable, lithium button cell (CR 2450), 3 V User resplaceable, lithium button cell (CR 2450), 3 V
Startvertraging 72 h 72 h 72 h