Right-to-Understand veiligheidsspuitflessen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2428-0502 2428-0503 2428-0504 2428-0505 2428-0506 2428-0507
215-3829EA 58.1 EUR
215-3829 215-3830 215-3831 215-3832 215-3833 215-3834
Right-to-Understand veiligheidsspuitflessen, Nalgene®
Flessen Spuitflessen
LDPE, doorschijnend.
  • De zelfontluchtende spuitflessen elimineren het risico op onbedoeld spuiten
  • Goede chemische bestendigheid
  • Goede temperatuurbestendigheid
Voorkom chemische ongevallen in het labo met Right-to-Understand spuitflessen. De flessen zijn gelabeld met chemische identificatie en aanwijzingen voor veilig gebruik volgens de specificaties in het wereldwijd geharmoniseerd systeem (GHS) voor secundaire containers. De spuitflessen zijn klaar voor het transfereren van gangbare laboratoriumchemicaliën vanuit containers van de fabrikant.