Monsternamezakken, Kapak® 500-serie
Leverancier: ProAmpac
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
506B-500 504-24 505-24 502-24 503-24 500-24 500B-1M 502B-1M 503B-1M 504B-1M 505B-1M 506-24 508-24 508B-500
300-0317EA 1170 EUR
300-0317 300-0312 300-0314 300-0308 300-0310 300-0306 300-0307 300-0309 300-0311 300-0313 300-0315 300-0316 300-0318 300-0319
Monsternamezakken, Kapak® 500-serie
Zakken Monsterzakken
114 micron hoge barrière, kristalhelder, driezijdige seal, hitte sealbare polyester zakjes.
  • De zakken zijn geschikt om te koken, in te vriezen en in de microgolf te gebruiken
  • Lekvrije zakken met hoge barrière helpen om kruisverontreiniging van gevaarlijke stoffen te elimineren
  • Met afdichtingen van 9 mm
  • Bestand tegen infrarood licht en gammastraling
  • Vanaf dat ze afgedicht zijn, kunnen de zakken ook oppervlaktegesteriliseerd worden met VHP
Deze monsternamezakken kunnen gebruikt worden voor: weefsel- en bloedmonsters, formalinemonsters, transplantaties, het bewaren van monsters, de verpakking van medische schalen en kits, sterilisatie van medische apparatuur - gammastraling, het brengen van goederen in kamers voor steriliteitstesten - oppervlaktesterilisatie van secundaire verpakkingen met VHP, het wegwerpen van verontreinigd afval, het wegwerpen van scherpe voorwerpen, verpakking en opslag van bewijsmateriaal en narcotica.
Typische toepassingen: Medisch, industrieel, voedselbewaring, veterinair, gezondheid en schoonheid, landbouw.