Avantor® ACE®, HPLC-kolommen, bioanalytische 300 Å methode-ontwikkelingskits, 3 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MDKB-3-1546EA 1520 EUR
MDKB-3-1546 MDKB-3-1503 MDKB-3-1502 MDKB-3-1046 MDKB-3-1003 MDKB-3-1002 MDKB-3-0546 MDKB-3-0503 MDKB-3-0502
Avantor® ACE®, HPLC-kolommen, bioanalytische 300 Å methode-ontwikkelingskits, 3 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) zijn ontworpen om de selectiviteit te maximaliseren en bieden een krachtige en betrouwbare aanpak voor UHPLC/HPLC-methodeontwikkeling. Gebaseerd op een ultra-inerte, hoogefficiënte silica, bevatten Avantor® ACE®-fasen de nieuwste ontwikkelingen in LC-stationair faseontwerp, waardoor chromatografen meer keuzes hebben voor alternatieve selectiviteit, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit of robuustheid.
  • Keuze uit de kitopties poreus, vaste kerndeeltjes en bimolecuul.
  • Breed scala aan deeltjesgrootten (1,7 tot 5 µm) en complementaire fasen
  • Microbore (0,5 mm) tot analytische (4,6 mm) ID's in een breed scala aan kolomlengten
  • Ideaal voor methodeontwikkeling
  • Compatibel met LC-systemen van alle fabrikanten
Een compleet assortiment kits voor alle vereisten is beschikbaar, inclusief poreuze, vaste kern, HILIC en bioanalytische 300 Å kolomkits. Deze kits groeperen de essentiële kolomchemieën voor methodeontwikkeling en zijn beschikbaar in een breed scala aan kolomformaten.
Leveringsinformatie: Avantor® ACE® uitgebreide methodeontwikkelingskits bevatten Avantor® ACE® C18-300, Avantor® ACE® C4-300 en Avantor® ACE® fenyl-300 roestvrij stalen kolommen.