Incubatoren met natuurlijke convectie (BD) of geforceerde convectie (BF), Avantgarde.Line
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9010-0313 9010-0323 9010-0325 9010-0329 9010-0315 9010-0319 9010-0331 9010-0321
390-0921EA 2340 EUR
390-0921 390-0918 390-0919 390-0920 390-0922 390-0923 BIND9010-0331 BIND9010-0321
Incubatoren met natuurlijke convectie (BD) of geforceerde convectie (BF), Avantgarde.Line
Incubatoren Standaard incubatoren
De Avantgarde.Line-incubatoren zorgen voor een stabiele en betrouwbare incubatie van microbiologische culturen en garanderen reproduceerbare resultaten voor routinetests in het laboratorium - zelfs bij hoge batchdoorvoer en langdurig gebruik. De Avantgarde line BD-modellen werken met natuurlijke convectie, waarbij de temperatuur na openen van de deur snel wordt geëgaliseerd. De BF-modellen werken met geforceerde convectie via een ventilator. De kamervoorverwarming met APT.line™-technologie geeft een homogene temperatuurverdeling, een uitstekende temperatuuruniformiteit en lage schommelingen.More Product Information