Droogovens met natuurlijke convectie, ED-serie, Avantgarde.Line
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9010-0333 9010-0335 9010-0339 9010-0341
466-0476EA 1510 EUR
466-0476 466-0477 466-0478 BIND9010-0341
Droogovens met natuurlijke convectie, ED-serie, Avantgarde.Line
Ovens Standaard ovens
De Avantgarde.Line-verwarmings- en -droogkamers met natuurlijke convectie staan voor kwaliteit en procesbetrouwbaarheid. Deze ovens hebben een groot temperatuurbereik tot 300 °C en kunnen worden gebruikt voor alle toepassingen. De korte opwarmtijd en het grote vermogen zijn ideaal voor toepassingen in wetenschap, onderzoek en industrie. De kamervoorverwarming met APT.line™-technologie geeft een homogene temperatuurverdeling en een uitstekende temperatuuruniformiteit en -fluctuaties. De eenheden tot 115 liter kunnen op elkaar worden gestapeld om ruimte te besparen. De eenheden zijn voorzien van 60 mm isolatie waardoor het energieverbruik wordt verlaagd en de prestaties worden verhoogd. Alle modellen hebben een roestvrijstalen kamer met een ergonomisch deuropeningssysteem.
  • Regelaar met eenvoudig af te lezen lcd-scherm, keuze uit talen: Engels, Frans of Duits
  • Elektromechanische regeling van de luchtafvoerklep
  • Onafhankelijk temperatuurbeveiligingsapparaat klasse 2 (DIN 12880), met visueel temperatuuralarm, beschermt monsters en de oven
  • Uitstekende temporele en ruimtelijke temperatuurnauwkeurigheid, en hoge energie-efficiëntie
Leveringsinformatie: wordt geleverd met twee verchroomde legplaten en Binder-testcertificaat. Kalibraties en validaties mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.