Analytische zeven, 200×25 mm
Leverancier: Retsch
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
510-4607EA 184 EUR
510-4607 510-1856 510-4608 510-4605 510-4606 510-4609 510-4698 510-4610 510-4611 510-4699 510-4696 510-4697 510-4614 510-4615 510-4612 510-4613 510-4690 510-4691 510-4694 510-4695 510-4692 510-4693 510-4687 510-4688 510-4685 510-4686 510-4603 510-4604 510-4689 510-4601 510-4602 510-4680 510-4683 510-4684 510-4681 510-4682 510-4629 510-4627 510-4628 510-4632 510-4633 510-4630 510-4631 510-4636 510-4637 510-4634 510-4635 510-4618 510-4619 510-4616 510-4617 510-4621 510-4622 510-4620 510-4625 510-4626 510-4623 510-4624 510-4649 510-4654 510-4655 510-4652 510-4653 510-4658 510-4659 510-4656 510-4657 510-4650 510-4651 510-4638 510-4639 510-4643 510-4644 510-4641 510-4642 510-4647 510-4648 510-4645 510-4646 510-4640 510-4676 510-4677 510-4674 510-4675 510-4678 510-4679 510-4672 510-4670 510-4671 510-4665 510-4666 510-4663 510-4664 510-4669 510-4667 510-4668 510-4661 510-4662 510-4660
Analytische zeven, 200×25 mm
Zeven Testzeven
Roestvrij staal 304, ISO 3310-1:2001-09.
Andere zeefgroottes zijn op aanvraag te bekomen.