Peqlab peqGOLD, Agarose, Universeel
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Peqlab peqGOLD
732-2788EA 93.7 EUR
732-2788 732-2789
Peqlab peqGOLD, Agarose, Universeel
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Standaardagarose van hoge kwaliteit voor routinematige analyse met een breed scheidingsbereik (0,05 tot 50 kbp). Ideaal voor blottingtoepassingen vanwege de hoge gelsterkte. Vrij van RNasen, DNases en enzymremmers.