Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse 934-AH, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Whatman™
513-0109EA 36.8 EUR
513-0109 512-0668 513-0111 516-5109 513-0110 WHAT1827-808 516-2717 516-2716 516-2715 516-2713 516-5107 516-5108 516-2711 512-0670 513-5273 WHAT1827-028 512-0429 512-0669 512-0428 513-0108 513-5275 516-5112 513-5274 516-5114 516-2704 513-5276
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse 934-AH, Whatman™
Filters Glasvezelfilters
Deze borosilicaatglazen filters dienen specifiek voor controle van waterverontreiniging, celoogst, scintillatietelling van vloeistof en controle van luchtverontreiniging. Ze worden vaak gebruikt bij analyse van de totale hoeveelheid zwevende deeltjes.
  • Glad oppervlak voor efficiënte terugwinning van neerslag
  • Hoge laadcapaciteit
  • Bindmiddelvrij
Total suspended solids analysis (previously called non-filterable residue) requires high loading capacity glass microfiber filters, such as grade 934-AH.