Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/F, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1825-021 1825-024 1825-025 1825-042 1825-047 1825-055 1825-070 1825-090 1825-110 1825-125 1825-150 1825-257 1825-293 1825-915 1825-142 1825-037 1825-015
513-5272EA 85.4 EUR
513-5272 513-5241 513-5242 513-5243 513-5244 513-5245 513-5246 513-5247 513-5248 513-5249 513-5250 516-2523 516-2524 516-2531 513-0093 513-0092 512-0667
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/F, Whatman™
Filters Glasvezelfilters
Deze borosilicaatglazen filters zijn ideaal voor meting van de samenstelling van stortplaatspercolaat met een TCLP-test. Ze kunnen ook gebruikt worden voor DNA-binding en zuivering, filtering van fijn neergeslagen eiwitten en filtering van biochemische oplossingen, vloeistoffen en nucleïnezuren.
  • Retentie van zeer fijne deeltjes
  • Goede laadcapaciteit en goed debiet
  • Bindmiddelvrij