VWR®, testzeven, 200×32 mm, met vierkante gaten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
510-0679EA 185 EUR
510-0679 510-0680 510-0681 510-0682 510-0683 510-0684 510-0685 510-0686 510-0687 510-0688 510-0689 510-0690 510-0691 510-0692 510-0693 510-0694 510-0695 510-0696 510-0697 510-0698 510-0699
VWR®, testzeven, 200×32 mm, met vierkante gaten
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geperforeerde platen: Gegalvaniseerd staal, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.
Leveringsinformatie: Standaard geleverd met een certificaat van overeenstemming 2,1 volgens DIN EN 10204.