Avantor® ACE® Silica, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-127-0102GDEA 298 EUR
ACE-127-0102GD ACE-127-0103GD ACE-127-0110GD ACE-127-0346 ACE-127-0510 ACE-127-0520 ACE-127-0530 ACE-127-0546 ACE-127-1002 ACE-127-1010 ACE-127-1020 ACE-127-1030 ACE-127-1046 ACE-127-1204 ACE-127-1220 ACE-127-1246 ACE-127-1510 ACE-127-1520 ACE-127-1530 ACE-127-1546 ACE-127-2504 ACE-127-2508 ACE-127-2510 ACE-127-2520 ACE-127-2530 ACE-127-2546 ACE-127-7520 ACE-127-7530 ACE-127-3020 ACE-127-3030 ACE-127-3004 ACE-127-3046 ACE-127-3039 ACE-127-0120GD ACE-127-2046
Avantor® ACE® Silica, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® Silica kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3 tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.