Veiligheidsonderbouwkast, type 90, UTS ergo line L, 600 mm
Leverancier: DUPERTHAL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
29-061167-403 29-061167-503 29-061169-503 29-061169-403 29-061167-003
DUEH29-061167-403EA 1850 EUR
DUEH29-061167-403 DUEH29-061167-503 DUEH29-061169-503 DUEH29-061169-403 DUEH29-061167-003
Veiligheidsonderbouwkast, type 90, UTS ergo line L, 600 mm
Meubilair Opslagkasten
Deze veiligheidskasten zijn brandbestendig tot 90 minuten. Deze onderbouwkasten zijn uitgerust met vleugeldeuren en/of laden voor de opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten.
  • Eenvoudig bewegende deuren en laden die met één hand zijn te bedienen
  • Alle UTS ergo line-modellen zijn standaard uitgerust met een cilinderslot
  • Er zijn twee deurtechnologieën beschikbaar: de klassieke op of de 'push-to-open'-vleugeldeurtechnologie (de eenvoudig bewegende veiligheidsdeuren kunnen worden geopend door lichte druk uit te oefenen aan de voorzijde)