Avantor® ACE® Silica, HPLC Kolommen, 3 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-117-0102GDEA 273 EUR
ACE-117-0102GD ACE-117-0103GD ACE-117-0502 ACE-117-1046 ACE-117-1503 ACE-117-1546 ACE-117-7503 ACE117005005GD
Avantor® ACE® Silica, HPLC Kolommen, 3 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® Silica kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3 tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.