Veiligheidskasten voor plaatsing onder het werkblad, type 90, UTS ergo line ST-5, 500 mm diepte
Leverancier: DUPERTHAL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
29-060659-501 29-060659-401 29-060659-001 29-060657-001 29-060657-401 29-060657-501
135-1894EA 1450 EUR
135-1894 DUEH29-060659-401 DUEH29-060659-001 DUEH29-060657-001 DUEH29-060657-401 DUEH29-060657-501
Veiligheidskasten voor plaatsing onder het werkblad, type 90, UTS ergo line ST-5, 500 mm diepte
Meubilair Opslagkasten
Deze veiligheidskasten zijn brandbestendig tot 90 minuten. Deze onderbouwkasten zijn uitgerust met vleugeldeuren en/of laden voor de opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten.
  • Eenvoudig bewegende en met één hand te bedienen deuren en laden
  • Alle UTS ergo line-modellen zijn standaard uitgerust met een cilinderslot
  • Er zijn twee deurtechnologieën beschikbaar: de klassieke of de 'push-to-open'-vleugeldeurtechnologie (de gemakkelijk bewegende veiligheidsdeuren worden geopend door lichtjes op de voorzijde te drukken)
Laden of vleugeldeuren blijven open in elke stand en containers kunnen met beide handen worden geplaatst of verwijderd. De laden/deuren sluiten automatisch bij brand. Alle UTS-modellen worden geleverd met standaard deurscharnier rechts, optioneel leverbaar met deurscharnier links (op aanvraag).
Standaard equipotentiale verbindingsrug op de bovenkant van de kast voor de aardaansluiting conform TRBS 2153, BGR 132 (vermijden van ontbrandingsgevaar). De interne aansluitingen zijn geleidend aangesloten op de equipotentiale verbindingsrug.
Constante bodemafzuiging in de grondplaat met sleuven (hoogte 35 mm). Zo kunnen schadelijke stoffen of dampen, die zich op de bodem verzamelen, veilig worden opgenomen en verwijderd met de afvoerlucht. De diameter van de uitlaataansluiting is 75 mm aan de achterkant van de kast. De flappen sluiten zich automatisch in geval van brand.
Vleugeldeuren en frame gemaakt van plaatstaal, gepoedercoat. Interne aansluitingen gemaakt van plaatstaal met poedercoating. Eén onderlade, één geperforeerd plaatinzetstuk en klassieke voet 35 mm.
Certificaten: Conform TRbF 20 annex L. Type getest conform DIN EN 14470-1 en DIN EN 14727 (standaard laboratoriummeubilair) door erkende testinstituten (TÜV Süd, ift Rosenheim) en classificatietype 90 conform DIN EN 14470-1, GS/CE-markering.
Leveringsinformatie: levering is niet inbegrepen, prijzen zijn op aanvraag beschikbaar.