Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Kolommen, 10 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-139-0103GDEA 266 EUR
ACE-139-0103GD ACE-139-0110GD ACE-139-0510 ACE-139-0520 ACE-139-0530 ACE-139-1010 ACE-139-1020 ACE-139-1030 ACE-139-1220 ACE-139-1510 ACE-139-1520 ACE-139-1530 ACE-139-1546 ACE-139-2510 ACE-139-2520 ACE-139-2530 ACE-139-2546 ACE-139-7520 ACE-139-7530 ACE-139-3020 ACE-139-3030
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Kolommen, 10 µm
Kolommen voor chromatografie
De Avantor® ACE® C18-AR-fase gebruikt een speciaal ontwikkeld ligand dat een C18-keten combineert met integrale fenylfunctionaliteit, waardoor de voordelen van zowel C18- als fenylkenmerken in één enkele fase worden gecombineerd. Dit kan worden gebruikt voor 'standaard' C18-kolomscheidingen, maar wordt ook aanbevolen voor scheidingen met verbindingen die aromatische functionaliteit bevatten.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (2 tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Ultralage afloop voor LC/MS-compatibiliteit
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn gemaakt van roestvrij staal.