VWR®, Centrifugebuizen, conische bodem, met platte schroefdop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
525-0636EA 87.2 EUR
525-0636 525-0637
VWR®, Centrifugebuizen, conische bodem, met platte schroefdop
Buisjes Centrifugebuisjes
Gemaakt van hoogwaardig, gammabestendig, USP-klasse 6, helder polypropyleen met HDPE-schroefdop.
  • Langere schroefdoppen met afdichtring voorkomen lekkage
  • Gemakkelijk afleesbare zwarte schaalverdelingen zijn nauwkeurig tot ±2%, in stappen van 1 ml (15 ml) of 2,5 ml (50 ml)
  • Groot, onuitwisbaar, matwit schrijfgedeelte
  • Zowel de schaalverdeling als de schrijfvlakken zijn chloroformbestendig
  • Gegraveerde schaalverdeling op de conische bodem van elke buis
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C en invriesbaar tot −80 °C
  • Waterdicht
  • Tijdens het invriesproces is het beter om een