Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-321-0346EA 0 EUR
ACE-321-0346 ACE-321-0510 ACE-321-0520 ACE-321-0530 ACE-321-0546 ACE-321-1003 ACE-321-1010 ACE-321-1020 ACE-321-1030 ACE-321-1046 ACE-321-1203 ACE-321-1220 ACE-321-1503 ACE-321-1510 ACE-321-1520 ACE-321-1530 ACE-321-1546 ACE-321-2503 ACE-321-2504 ACE-321-2510 ACE-321-2520 ACE-321-2530 ACE-321-2546 ACE-321-7520 ACE-321-0103GD ACE-321-0110GD ACE-321-7530 ACE-321-3020 ACE-321-3030 ACE-321-3004 ACE-321-3046 ACE-321-0120GD
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C18-HL kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3 tot 15 µm) en complementaire fasen
  • Door de hogere koolstofbelasting bijzonder geschikt voor voorbereidend werk
Deze kolommenMore Product Information