Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Kolommen, 10 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-331-0510EA 0 EUR
ACE-331-0510 ACE-331-0520 ACE-331-0530 ACE-331-1010 ACE-331-1020 ACE-331-1030 ACE-331-1220 ACE-331-1510 ACE-331-1520 ACE-331-1530 ACE-331-2510 ACE-331-2520 ACE-331-2530 ACE-331-2546 ACE-331-7520 ACE-331-0103GD ACE-331-0110GD ACE-331-7530 ACE-331-3020 ACE-331-3030
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Kolommen, 10 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C18-HL kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (3 tot 15 µm) en complementaire fasen
  • Door de hogere koolstofbelasting bijzonder geschikt voor voorbereidend werk
  • Kits voor