Veiligheidsonderbouwkasten, type 90, UTS ergo line M-5, 500 mm diep
Leverancier: DUPERTHAL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
29-060959-503 29-060959-403 29-060959-003 29-060957-003
DUEH29-060959-503EA 1860 EUR
DUEH29-060959-503 DUEH29-060959-403 DUEH29-060959-003 DUEH29-060957-003
Veiligheidsonderbouwkasten, type 90, UTS ergo line M-5, 500 mm diep
Meubilair Opslagkasten
Deze veiligheidskasten zijn brandbestendig tot 90 minuten. Deze onderbouwkasten zijn uitgerust met vleugeldeuren en/of laden voor de opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten.
  • Eenvoudig bewegende deuren en laden die met één hand zijn te bedienen
  • Alle UTS ergo line-modellen zijn standaard uitgerust met een cilinderslot
  • Er zijn twee deurtechnologieën beschikbaar: de klassieke op of de 'push-to-open'-vleugeldeurtechnologie (de eenvoudig bewegende veiligheidsdeuren kunnen worden geopend door lichte druk uit te oefenen aan de voorzijde)
Laden of vleugeldeuren blijven geopend in elke stand en containers kunnen met beide handen worden geplaatst of verwijderd. De laden/deuren sluiten automatisch bij brand. Alle UTS-modellen worden standaard geleverd met het deurscharnier rechts, optioneel leverbaar met deurscharnier links (op aanvraag).
Standaard equipotentiale verbindingsrug op de bovenkant van de kast voor de aardaansluiting conform TRBS 2153, BGR 132 (vermijden van ontbrandingsgevaar). De interne aansluitingen zijn geleidend aangesloten op het equipotentiaal verbindingszadel.
Constante vloerextractie door middel van grondplaat met sleuven (hoogte 35 mm). Zo kunnen schadelijke stoffen of dampen die zich verzamelen op de bodem veilig worden opgevangen en verwijderd met de afvoerlucht. De diameter van de uitlaataansluiting is 75 mm aan de achterkant van de kast. De flappen sluiten automatisch in geval van brand.
Vleugeldeuren en frame gemaakt van plaatstaal met poedercoating. Interne aansluitingen gemaakt van plaatstaal met poedercoating. Eén schuifplateau, één geperforeerd plaatinzetstuk en klassiek onderstel van 35 mm.
Certificaten: Conform TRbF 20 bijlage L. Typetest conform DIN EN 14470-1 en DIN EN 14727 (norm voor laboratoriummeubilair) door erkende testinstituten (TÜV Süd, ift Rosenheim) en classificatietype 90 conform DIN EN 14470-1, GS/CE-markering.
Leveringsinformatie: levering is niet inbegrepen, prijzen zijn verkrijgbaar op aanvraag.