Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Kolommen, 10 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-135-0510EA 0 EUR
ACE-135-0510 ACE-135-0520 ACE-135-0530 ACE-135-1010 ACE-135-1020 ACE-135-1030 ACE-135-1220 ACE-135-1510 ACE-135-1520 ACE-135-1530 ACE-135-2510 ACE-135-2520 ACE-135-2530 ACE-135-2546 ACE-135-7520 ACE-135-0103GD ACE-135-7530 ACE-135-3020 ACE-135-3030 ACE-135-3039 ACE-135-3004
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Kolommen, 10 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® Phenyl kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Biedt sterke π-π-interacties
  • Ideaal voor analyten met π-binding, elektronenzuigende of gedelokaliseerde groepen
  • Breed scala aan deeltjesgroottes verkrijgbaar (2 µm, 3 µm, 5 µm en 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.