Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-129-3502EA 2470 EUR
ACE-129-3502 ACE-129-7520 ACE-129-7530 ACE-129-7546 ACE-129-0102GD ACE-129-0103GD ACE-129-0110GD ACE-129-0302 ACE-129-0502 ACE-129-0503 ACE-129-0510 ACE-129-0520 ACE-129-0530 ACE-129-0546 ACE-129-1002 ACE-129-1003 ACE-129-1004 ACE-129-1008 ACE-129-1010 ACE-129-1020 ACE-129-1030 ACE-129-1046 ACE-129-1220 ACE-129-1246 ACE-129-1502 ACE-129-1503 ACE-129-1504 ACE-129-1510 ACE-129-1520 ACE-129-1530 ACE-129-1546 ACE-129-2502 ACE-129-2503 ACE-129-2504 ACE-129-2508 ACE-129-2510 ACE-129-2520 ACE-129-2530 ACE-129-2546 ACE-129-3020 ACE-129-3030 ACE-129-3004 ACE-129-25005S ACE-129-0120GD ACE1292546MVK
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
De Avantor® ACE® C18-AR-fase gebruikt een speciaal ontwikkeld ligand dat een C18-keten combineert met integrale fenylfunctionaliteit, waardoor de voordelen van zowel C18- als fenylkenmerken in één enkele fase worden gecombineerd. Dit kan worden gebruikt voor 'standaard' C18-kolomscheidingen, maar wordt ook aanbevolen voor scheidingen met verbindingen die aromatische functionaliteit bevatten.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed