Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LD-5, 500 mm depth
Leverancier: DUPERTHAL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
29-061159-405 29-061159-005 29-061157-505 29-061157-405 29-061157-005
DUEH29-061159-405EA 2550 EUR
DUEH29-061159-405 DUEH29-061159-005 DUEH29-061157-505 DUEH29-061157-405 DUEH29-061157-005
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LD-5, 500 mm depth
Meubilair Opslagkasten
Deze veiligheidskasten zijn brandbestendig tot 90 min. Deze onderbouwkasten zijn uitgerust met vleugeldeuren en/of laden voor de opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Laden of vleugeldeuren blijven geopend in elke stand en containers kunnen met beide handen worden geplaatst of verwijderd. De laden/deuren sluiten automatisch bij brand. Alle UTS-modellen met standaard deurscharnier rechts, optioneel leverbaar met deurscharnier links (op aanvraag).
Standaard equipotentiaal verbindingszadel op het dak van de kast voor de aardaansluiting conform TRBS 2153, BGR 132 (vermijden van ontbrandingsgevaar). De interne aansluitingen zijn geleidend aangesloten op het equipotentiaal verbindingszadel.
Constante bodemafzuiging door sleuven in de basis (hoogte 35 mm). Hierdoor kunnen schadelijke stoffen of dampen die onder in worden verzameld veilig worden opgevangen en verwijderd met de uitlaatlucht. De diameter van de uitlaataansluiting is 75 mm aan de achterkant van de kast. De flappen sluiten automatisch in geval van brand.
Vleugeldeuren of laden en frame gemaakt van plaatstaal, met lichtgrijze poedercoating RAL 7035, basis in leigrijs RAL 7015. Interne aansluitingen gemaakt van plaatstaal met poedercoating.
Certificaten: Conform TRbF 20 annex L. Typetest conform DIN EN 14470-1 en DIN EN 14727 (standaard laboratoriummeubilair) door erkende testinstituten (TÜV Süd, ift Rosenheim) en classificatietype 90 conform DIN EN 14470-1, GS/CE-markering.
Leveringsinformatie: Leveringsprijzen op aanvraag.