Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-1210-0102GDEA 248 EUR
ACE-1210-0102GD ACE-1210-0103GD ACE-1210-0110GD ACE-1210-0302 ACE-1210-0346 ACE-1210-0502 ACE-1210-0503 ACE-1210-0510 ACE-1210-0520 ACE-1210-0530 ACE-1210-0546 ACE-1210-1002 ACE-1210-1003 ACE-1210-1010 ACE-1210-1020 ACE-1210-1030 ACE-1210-1046 ACE-1210-1204 ACE-1210-1220 ACE-1210-1246 ACE-1210-1502 ACE-1210-1503 ACE-1210-1504 ACE-1210-1510 ACE-1210-1520 ACE-1210-1530 ACE-1210-1546 ACE-1210-2502 ACE-1210-2503 ACE-1210-2504 ACE-1210-2508 ACE-1210-2510 ACE-1210-2520 ACE-1210-2530 ACE-1210-2546 ACE-1210-7520 ACE-1210-7530 ACE-1210-7546 ACE-1210-3020 ACE-1210-3030 ACE12100120GD ACE12102546MVK
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C18-PFP-fase maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld ligand dat een C18-keten combineert met integrale PFP-functionaliteit. Dit resulteert in een fase die de hydrofobe, stabiliteit en lage bloedingseigenschappen van de leidende C18-fasen handhaaft, maar toch de meerdere retentiemechanismen van een PFP-fase biedt.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (1,7 µm tot 10 µm) en complementaire fasen
  • Ook bruikbaar voor analyten met π-binding of elektronen- of protondonorgroepen
  • Ultralage afloop voor LC/MS-compatibiliteit
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Vanwege de integrale pentafluorfenylfunctionaliteit wordt Avantor® ACE® C18-PFP ook aanbevolen voor scheidingen waarbij gehalogeneerde aromatische verbindingen, regio-isomeren en analyten met verschillende vormbeperkingen betrokken zijn.
Deze kolommen zijn gemaakt van roestvrij staal.
Bestelinformatie: Methodeontwikkelings- en validatiekits zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem contact op met chromsupport@avantorsciencs.com.