Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Kolommen, 10 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-1310-0103GDEA 252 EUR
ACE-1310-0103GD ACE-1310-0110GD ACE-1310-0510 ACE-1310-0520 ACE-1310-0530 ACE-1310-1010 ACE-1310-1020 ACE-1310-1030 ACE-1310-1220 ACE-1310-1510 ACE-1310-1520 ACE-1310-1530 ACE-1310-1546 ACE-1310-2510 ACE-1310-2520 ACE-1310-2530 ACE-1310-2546 ACE-1310-7520 ACE-1310-7530 ACE-1310-3020 ACE-1310-3030 ACE13100120GD
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Kolommen, 10 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C18-PFP-fase maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld ligand dat een C18-keten combineert met integrale PFP-functionaliteit. Dit resulteert in een fase die de hydrofobe, stabiliteit en lage bloedingseigenschappen van de leidende C18-fasen handhaaft, maar toch de meerdere retentiemechanismen van een PFP-fase biedt.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
  • Breed scala aan deeltjesgroottes (1.7 µm tot 10 µm) en complementaire