Zuiveringssysteem, KingFisher™ Duo Prime
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
KingFisher™
736-0901EA 25120 EUR
736-0901
Zuiveringssysteem, KingFisher™ Duo Prime
Systemen voor automatische purificatie van nucleïde zuren
KingFisher™ Duo Prime magnetische deeltjesprocessor is een compact en flexibel zuiveringssysteem dat ideaal is voor laboratoria waar zuivering van nucleïnezuren nodig is. Kan eenvoudig worden aangepast voor gebruik in proteomics en celisolatie. De processor biedt uitstekende reproduceerbaarheid met minimale praktische tijdsbesteding en neemt weinig ruimte in het laboratorium in. Monsters met klein volume (10 µl tot 50 µl) of met groot volume (300 µl tot 500 µl) kunnen in de KingFisher™ Duo Prime worden verwerkt dankzij de verwisselbare magnetische staaf.
  • Eenvoudige installatie (uit te voeren in 10 minuten of minder)
  • Flexibele configuratie voor zowel 6-pins als 12-pins magnetische koppen voor verwerking van verschillende monsteraantallen en volumes
  • Ingebouwde UV-lamp van 8 W zorgt voor eenvoudige en efficiënte ontsmetting
  • Thermo Scientific™ BindIt™-software, voor programmeerbare instrumentbediening en het wijzigen, maken en uploaden van protocollen (compatibel met Windows® 7 en 8)
  • Nieuwe of bewerkte protocollen kunnen worden geüpload met een USB-stick