Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACE-125-0302EA 690 EUR
ACE-125-0302 ACE-125-0502 ACE-125-0503 ACE-125-0504 ACE-125-0508 ACE-125-0520 ACE-125-0530 ACE-125-0546 ACE-125-1002 ACE-125-1003 ACE-125-1008 ACE-125-1020 ACE-125-1030 ACE-125-1046 ACE-125-1220 ACE-125-1246 ACE-125-1502 ACE-125-1503 ACE-125-1504 ACE-125-1508 ACE-125-1510 ACE-125-1520 ACE-125-1530 ACE-125-1546 ACE-125-2504 ACE-125-2510 ACE-125-2520 ACE-125-2530 ACE-125-2546 ACE-125-7504 ACE-125-7520 ACE-125-0102GD ACE-125-0103GD ACE-125-0110GD ACE-125-7530 ACE-125-3020 ACE-125-3003 ACE-125-3030 ACE-125-3004 ACE-125-3046 ACETACE-125-1008E ACETACE-125-1539 ACETACE-125-3039
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® Phenyl kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Biedt sterke π-π-interacties
  • Ideaal voor analyten met π-binding, elektronenzuigende of gedelokaliseerde groepen
  • Breed scala aan deeltjesgroottes verkrijgbaar (2 µm, 3 µm, 5 µm en 10 µm) en complementaire fasen
  • Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.